Läs mer
Thermo Scientific™ BetaSil™ C8 HPLC-kolonner, 3 μm partikelstorlek
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
50 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Thermo ScientificTM BetaSilTM C8 HPLC-kolonner finns i begränsade dimensioner. Kontakta kundtjänst för mer information.
- Thermo Scientific kemi på 100Å kiseldioxid
Beställningsinformation:
Andra kolumndimensioner inklusive förberedande skala finns tillgängliga. Ring kundtjänst för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| För användning med | LC/MS |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Partikelstorlek | 3 μm |
| pH | 2 till 9 |
| Porstorlek | 100Å |
| USP typ | L7 |
| Stationär fas | C8 |
| Produktlinje | Beta |
| Visa mer |