Läs mer
Thermo Scientific™ BetaSil™ CN HPLC-kolonner, μ5 m partikelstorlek
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo ScientificTM BetaSilTM CN HPLC-kolonner finns i begränsade dimensioner. Kontakta kundtjänst för mer information.
- Thermo Scientific kemi på 100Å kiseldioxid
Beställningsinformation:
Andra kolumndimensioner inklusive förberedande skala finns tillgängliga. Ring kundtjänst för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| För användning med | LC/MS |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 till 9 |
| Porstorlek | 100Å |
| USP typ | L10 |
| Stationär fas | Cyano (CN) |
| Produktlinje | Beta |
| Visa mer |