Läs mer
Thermo Scientific™ BetaSil™ Diol Guard Cartridge
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Partikelstorlek:
5 μm
Diameter (metrisk):
4 mm
Längd (metrisk):
10 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Beskrivning
De Thermo Scientific™ BetaSil™ Diol Guard Cartridge finns i begränsade dimensioner. Kontakta kundtjänst för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Partikelstorlek | 5 μm |
| Längd (metrisk) | 10 mm |
| Diameter (metrisk) | 4 mm |
| Beskrivning | Partikelstorlek: 5um; 10 längd x 4,0 mm innerdiameter |
| För användning med (applikation) | LC/MS |
| Produktlinje | Beta |