Beskrivning
Thermo Scientific™ BetaSil™ Phenyl Guard Cartridges finns i begränsade dimensioner. Kontakta kundtjänst för mer information.
- Thermo Scientific kemi på 100Å kiseldioxid
- Hög yta med hög täckning av bunden fas
- Partikelstorlek: 5 μm
- 10 längd x 4,0 mm innerdiameter
- Designen på 10 mm ger maximalt skydd med minimal ökning av retention
- Färdig Thermo Scientific UNIGUARD™ direktanslutning och fristående hållare
Krävs
Thermo Scientific Uniguard™ eller fristående hållare, säljs separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolbelastning | 11% |
| pH | 2 till 9 |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| Längd (metrisk) | 10 mm |
| Porstorlek | 100Å |
| Diameter (metrisk) | 4 mm |
| För användning med (utrustning) | Uniguard Direktanslutning och fristående hållare |
| Endcapped | Ja |
| USP typ | L11 |
| Produktlinje | Beta |