Läs mer
Thermo Scientific™ BetaSil™ Phenyl Guard patroner
Produktkod. p-4523703 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk):
4 mm
Längd (metrisk):
10 mm
Partikelstorlek:
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 10784827
Brand: Thermo Scientific™ 70605014001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ BetaSil™ Phenyl Guard Cartridges finns i begränsade dimensioner. Kontakta kundtjänst för mer information.
  • Thermo Scientific kemi på 100Å kiseldioxid
  • Hög yta med hög täckning av bunden fas
  • Partikelstorlek: 5 μm
  • 10 längd x 4,0 mm innerdiameter
  • Designen på 10 mm ger maximalt skydd med minimal ökning av retention
  • Färdig Thermo Scientific UNIGUARD™ direktanslutning och fristående hållare
Krävs
Thermo Scientific Uniguard™ eller fristående hållare, säljs separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolbelastning 11%
pH 2 till 9
Partikelstorlek 5 μm
Längd (metrisk) 10 mm
Porstorlek 100Å
Diameter (metrisk) 4 mm
För användning med (utrustning) Uniguard Direktanslutning och fristående hållare
Endcapped Ja
USP typ L11
Produktlinje Beta