Läs mer
Thermo Scientific™ BetaSil™ Fenyl/hexylkolonner--μ5 m partikelstorlek
Erbjud unik selektivitet
8595.00 SEK - 11490.00 SEK
Specifikationer
Partikelstorlek | 5 μm |
---|---|
pH | 2 till 9 |
Porstorlek | 100Å |
USP typ | L11 |
Stationär fas | Fenyl/hexyl |
Produktkod | Brand | Längd (metrisk) | Diameter (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Längd (metrisk) | Diameter (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
11543021
|
Thermo Scientific™
73005-052130 |
50 mm | 2.1 mm |
9060.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 11-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
11563021
|
Thermo Scientific™
73005-054630 |
50 mm | 4.6 mm |
8595.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 22-08-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
11553021
|
Thermo Scientific™
73005-053030 |
50 mm | 3 mm |
9060.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 22-08-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
10638725
|
Thermo Scientific™
73005-152130 |
150 mm | 2.1 mm |
11490.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 29-08-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
Beskrivning
- Thermo Scientific kemi på 100Å kiseldioxid
- Hög yta med hög täckning av bunden fas
Beställningsinfo
Andra kolumndimensioner inklusive förberedande skala finns tillgängliga. Ring kundtjänst för mer information.
Specifikationer
5 μm | |
100Å | |
Fenyl/hexyl | |
Kiseldioxid | |
Omvänd fas | |
Omvänd fas |
2 till 9 | |
L11 | |
Beta | |
11% | |
Ja |