Läs mer
Thermo Scientific™ BetaSil™ Fenyl/hexylkolonner, μ5 m partikelstorlek
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
150 mm
250 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Thermo ScientificTM BetaSilTM Phenyl/Hexyl Columns finns i begränsade dimensioner. Kontakta kundtjänst för mer information.
- Thermo Scientific kemi på 100Å kiseldioxid
- Hög yta med hög täckning av bunden fas
Beställningsinformation:
Andra kolumndimensioner inklusive förberedande skala finns tillgängliga. Ring kundtjänst för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| För användning med | LC/MS |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 till 9 |
| Porstorlek | 100Å |
| USP typ | L11 |
| Stationär fas | Fenyl/hexyl |
| Produktlinje | Beta |
| Visa mer |