Beskrivning
Kräver
Thermo Scientific UNIGUARD™ direktanslutning eller fristående hållare, säljs separat.
- Designen på 10 mm ger maximalt skydd med minimal ökning av retention
- Färdig Thermo Scientific UNIGUARD™ direktanslutning och fristående hållare
Funktioner av Betasil Fenyl/hexyl fast fas
- Ligand på 100Å kiseldioxid
- Hög yta med hög täckning av bunden fas
- Betasil Fenyl/hexylkolonner erbjuder unik selektivitet
Specifikationer
Specifikationer
| Partikelstorlek | 5 μm |
| Längd (metrisk) | 10 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 2.1 mm |
| Stationär fas | Fenyl/hexyl |
| Produktlinje | Beta |