Läs mer
Thermo Scientific™ BetaSil™ Fenyl HPLC-kolonner, μ3 m partikelstorlek
Produktkod. 10108924 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
20 mm
50 mm
100 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10108924
Brand: Thermo Scientific™ 70603052130
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hög yta med hög täckning av bunden fas
  • Thermo Scientific kemi på 100Å kiseldioxid
Beställningsinfo
Andra kolumndimensioner inklusive förberedande skala finns tillgängliga. Ring kundtjänst för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Längd (metrisk) 50 mm
Partikelstorlek 3 μm
pH 2 till 9
Porstorlek 100Å
USP typ L11
Stationär fas Fenyl (Ph)
Produktlinje Beta
Förpackningsmaterial Kiseldioxid
Kolbelastning 11%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas