Läs mer
Thermo Scientific™ BetaSil™ Silica Guard patroner
Produktkod. 10187644 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk):
1 mm I.D.
2.1 mm
3 mm
4 mm
Längd (metrisk):
10 mm
Partikelstorlek:
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 10187644
Brand: Thermo Scientific™ 70005012101
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Upplev en kraftfull kolumn för att separera opolära och måttligt polära föreningar baserat på 100Å kiseldioxid med hög renhet och designad för analys av små molekyler.
  • 100Å silica
  • High surface area
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
pH 2 to 9
Partikelstorlek 5 μm
Längd (metrisk) 10 mm
Porstorlek 100Å
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Diameter (metrisk) Inre 2.1 mm
För användning med (utrustning) HPLC Column
Endcapped No
USP typ L3
Produktlinje BetaSil