Beskrivning
Upplev en kraftfull kolumn för att separera opolära och måttligt polära föreningar baserat på 100Å kiseldioxid med hög renhet och designad för analys av små molekyler.
Thermo Scientific™ BETASIL™ Silica HPLC-kolonner är baserade på en mycket ren, 100Å kiseldioxid designad för analys av små molekyler. BETASIL Kiseldioxidkolonner används för normala fasseparationer. Dessa icke-bundna kiseldioxidkolonner är ett kraftfullt och effektivt verktyg för att separera opolära och måttligt polära föreningar.
- 100Å hög ren kiseldioxid
- Används för separation av opolära och måttligt polära föreningar.
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 2 till 9 |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| Längd (metrisk) | 10 mm |
| Porstorlek | 100Å |
| Diameter (metrisk) | 4 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 4 eller 4,6 mm |
| För användning med (utrustning) | HPLC-kolumn |
| Endcapped | Nej |
| USP typ | L3 |
| Produktlinje | BetaSil |