Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ Silica Guard patroner
Product Code. 10279174 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Diameter (metrisk):
1 mm I.D.
2.1 mm
3 mm
4 mm
Längd (metrisk):
10 mm
Partikelstorlek:
5 μm
Unit Size:
Paket med 4
Product Code. 10279174
Brand: Thermo Scientific™ 70005013001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Upplev en kraftfull kolumn för att separera opolära och måttligt polära föreningar baserat på 100Å kiseldioxid med hög renhet och designad för analys av små molekyler.
Thermo Scientific™ BETASIL™ Silica HPLC columns are based on a highly pure, 100Å silica designed for small molecule analysis. BETASIL Silica columns are used for normal phase separations. These non-bonded silica columns are a powerful and efficient tool for separating non-polar and moderately polar compounds.
  • 100Å high purity silica
  • Used for the separation of non-polar and moderately polar compounds.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
pH 2 to 9
Partikelstorlek 5 μm
Längd (metrisk) 10 mm
Porstorlek 100Å
Diameter (metrisk) 3 mm
Diameter (metrisk) Inre 3 mm
För användning med (utrustning) HPLC Column
Endcapped No
USP typ L3
Produktlinje BetaSil