Läs mer
Thermo Scientific™ BetaSil™ Silica Guard patroner
Produktkod. 10514855 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk):
1 mm I.D.
2.1 mm
3 mm
4 mm
Längd (metrisk):
10 mm
Partikelstorlek:
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 10514855
Brand: Thermo Scientific™ 70005011001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Upplev en kraftfull kolumn för att separera opolära och måttligt polära föreningar baserat på 100Å kiseldioxid med hög renhet och designad för analys av små molekyler.
  • 100&Angst; silica
  • High surface area
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Partikelstorlek 5 μm
Längd (metrisk) 10 mm
Diameter (metrisk) 1 mm I.D.
Diameter (metrisk) Inre 1 mm
Produktlinje BetaSil