Läs mer
Betaxololhydroklorid, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Betaxolol Hydrochloride |
| CAS | 63659-19-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Betaxolol Hydrochloride |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C18 H29 N O3 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Betaxolol hydrochloride, (2RS)-1-[4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H29NO3.ClH/c1-14(2)19-11-17(20)13-22-18-7-5-15(6-8-18)9-10-21-12-16-3-4-16;/h5-8,14,16-17,19-20H,3-4,9-13H2,1-2H3;1H |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | Cl.CC(C)NCC(O)COc1ccc(CCOCC2CC2)cc1 |
| Visa mer |