Läs mer
Betaxolol hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16454347
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16454347 50 mg 50mg
16428468 10 mg -
16428276 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16454347 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0381A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Betaxolol Hydrochloride is a selective beta1 adrenergic receptor blocker that can be used for the research of hypertension and glaucoma.
Betaxolol Hydrochloride is a selective beta1 adrenergic receptor blocker that can be used for the research of hypertension and glaucoma.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Betaxolol hydrochloride
CAS 63659-19-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H30ClNO3
Kvantitet 50 mg
Synonym SL75212
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (290.79 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (29.08 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC(CNC(C)C)COC1=CC=C(CCOCC2CC2)C=C1.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 343.89
Formel vikt 343.89
Procent renhet 98.69%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation