Läs mer
Betaxolol hydrochloride, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18722724
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
18722724 50 mg
1 options
Produktkod. 18722724 Leverantör Tocris Bioscience Leverantörsnummer 0906/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Selective β1 antagonist
Selective β1-adrenoceptor antagonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63659-19-8
Molekylformel C18H30ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 343.892
InChI-nyckel CHDPSNLJFOQTRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym betaxolol hydrochloride, betaxolol hcl, betoptima, kerlone, betoptic, kerlon, lokren, betaxolo hydrochloride, betoptic s
PubChem CID 107952
ChEBI CHEBI:643228
IUPAC-namn 1-[4-[2-(cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol;hydrochloride
LEDER CC(C)NCC(COC1=CC=C(C=C1)CCOCC2CC2)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Betaxolol hydrochloride
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 343.89
Procent renhet >99%