Läs mer
Betaxolol hydroklorid, TRC
Produktkod. 30137093
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137093 5 mg
30136489 100 mg
17971675 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137093 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB3279805MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63659-19-8
Molekylformel C18 H29 N O3 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 343.89
Synonym Betaxolol Hydrochloride, (2RS)-1-[4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol hydrochloride, 2-Propanol, 1-[4-[2-(cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-, hydrochloride (1:1), 2-Propanol, 1-[4-[2-(cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-, hydrochloride (9CI), Betapress, Betoptic, Betoptima, Kerlone, Optipress, SL 75212, SLD 212
IUPAC-namn 1-[4-[2-(cyklopropylmetoxi)etyl]fenoxi]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol; hydroklorid
LEDER Cl.CC(C)NCC(O)COc1ccc(CCOCC2CC2)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Betaxolol Hydrochloride
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C18H29NO3.ClH/c1-14(2)19-11-17(20)13-22-18-7-5-15(6-8-18)9-10-21-12-16-3-4-16;/h5-8,14,16-17,19-20H,3-4,9-13H2,1-2H3;1H
Formel vikt 343.1914