Läs mer
Betaxolol, MedChemExpress
Produktkod. 16418276
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16418276 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16418276 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0381100mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Betaxolol is a selective beta1 adrenergic receptor blocker that can be used for the research of hypertension and glaucoma.
Betaxolol is a selective beta1 adrenergic receptor blocker that can be used for the research of hypertension and glaucoma.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Betaxolol
CAS 63659-18-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H29NO3
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (325.28 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER OC(CNC(C)C)COC1=CC=C(CCOCC2CC2)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 307.43
Formel vikt 307.43
Procent renhet 95.06%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation