Läs mer
Betaxolol, MedChemExpress
Produktkod. 16444347
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16444347 50 mg -
16418468 10 mg -
16418276 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16444347 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0381
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
MedChemExpress Betaxolol is a selective beta1 adrenergic receptor blocker that can be used for the research of hypertension and glaucoma.
Betaxolol is a selective beta1 adrenergic receptor blocker that can be used for the research of hypertension and glaucoma.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Betaxolol
CAS 63659-18-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H29NO3
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (325.28 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER OC(CNC(C)C)COC1=CC=C(CCOCC2CC2)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 307.43
Formel vikt 307.43
Procent renhet 95.06%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation