Läs mer
Betaxolol, MedChemExpress
Produktkod. p-200101019
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100mg
Código de producto. Kvantitet unitSize
16418276 100 mg 100mg
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16418276 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0381100mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
MedChemExpress Betaxolol is a selective beta1 adrenergic receptor blocker that can be used for the research of hypertension and glaucoma.
Betaxolol is a selective beta1 adrenergic receptor blocker that can be used for the research of hypertension and glaucoma.
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Betaxolol
CAS 63659-18-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H29NO3
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (325.28 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER OC(CNC(C)C)COC1=CC=C(CCOCC2CC2)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 307.43
Formel vikt 307.43
Procent renhet 95.06%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.