Läs mer
Betaxolol, TRC
Produktkod. 17972335
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17972335 10 mg
17901255 5 mg
17962215 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17972335 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB32800010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63659-18-7
Molekylformel C18 H29 N O3
Molekylvikt (g/mol) 307.43
Synonym (±)-Betaxolol, 1-Isopropylamino-3-[4-(2-cyclopropylmethoxy-ethyl)phenoxy]-2-propanol, Betaxolol, Betoptic S, 2-Propanol, 1-[4-[2-(cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-
IUPAC-namn 1-[4-[2-(cyklopropylmetoxi)etyl]fenoxi]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol
LEDER CC(C)NCC(O)COc1ccc(CCOCC2CC2)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Betaxolol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C18H29NO3/c1-14(2)19-11-17(20)13-22-18-7-5-15(6-8-18)9-10-21-12-16-3-4-16/h5-8,14,16-17,19-20H,3-4,9-13H2,1-2H3
Formel vikt 307.2147
Procent renhet >95%