Läs mer
BETd-246, MedChemExpress
Beskrivelse
BETd-246 is a second-generation and PROTAC-based BET bromodomain (BRD) inhibitor connected by ligands for Cereblon and BET, exhibiting superior selectivity, potency and antitumor activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | BETd-246 |
| CAS | 2140289-17-2 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C48H55N11O10 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 200 mg/mL (211.41 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=NC(NC2=CC(C3CC3)=NN2CC)=C4C(NC5=C4C=C(OC)C(C6=C(C)ON=C6C)=C5)=N1)NCCCOCCOCCOCCCNC7=CC=CC(C(N8C(CC9)C(NC9=O)=O)=O)=C7C8=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 946.02 |
| Formel vikt | 946.02 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?