Läs mer
Betanekolklorid, 100,2 %
Produktkod. 11494612 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494612 5 g 5g
11404622 25 g 25g
11414622 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494612 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219016005
Kemiska identifierare
CAS 590-63-6
Molekylformel C7H17ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 196.675
InChI-nyckel XXRMYXBSBOVVBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym bethanechol chloride, urecholine, myocholine, besacholine, mechotane, mechothane, mecothane, myotonachol, myotonine, mictone
PubChem CID 11548
ChEBI CHEBI:3085
IUPAC-namn 2-karbamoyloxipropyl(trimetyl)azaniumklorid
LEDER CC(C[N+](C)(C)C)OC(=O)N.[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bethanechol Chloride
Färg Vitt
Analysprocentintervall 100.2%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 196.7
Fysisk form Pulver