Läs mer
Bethanechol chloride, MedChemExpress
Beskrivning
Bethanechol chloride (Carbamyl-β-methylcholine chloride), a parasympathomimetic agent, is a mAChR agonist that exerts its effects via directly stimulating the mAChR (M1, M2, M3, M4, and M5) of the parasympathetic nervous system.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bethanechol chloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 590-63-6 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 200 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C7H17ClN2O2 |
| För användning med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Synonym | Carbamyl-β-methylcholine chloride |
| Löslighetsinformation | H2O : ≥ 50 mg/mL (254.22 mM) ∣DMSO : 11.11 mg/mL (56.49 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |