Läs mer
Bethanechol Chloride, Mikromol™
Beskrivning
Bethanechol Chloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bethanechol Chloride |
| CAS | 590-63-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Bethanechol Chloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H17 N2 O2 . Cl |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Bethanechol Chloride, (2-Hydroxypropyl)trimethylammonium chloride carbamate, 1-Propanaminium, 2-[(aminocarbonyl)oxy]-N,N,N-trimethyl-, chloride, Ammonium, (2-hydroxypropyl)trimethyl-, chloride, carbamate, Besacholine, Carbamylmethylcholine chloride, Mechotane, Mechothane, Mecothane, Mictone, Myocholine, Myotonachol, Myotonine chloride, NSC 30783, Trimethyl(2-carbamoyloxypropyl)ammonium chloride, Urecholine, Urecholine chloride, Uro-Carb, (+/-)-Bethanechol, beta-Methyl carbachol chloride, beta-Methylcholine chloride urethan |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16N2O2.ClH/c1-6(11-7(8)10)5-9(2,3)4;/h6H,5H2,1-4H3,(H-,8,10);1H |
| LEDER | [Cl-].CC(C[N+](C)(C)C)OC(=O)N |
| IUPAC-namn | 2-carbamoyloxypropyl(trimethyl)azanium;chloride |
| Visa mer |