Läs mer
Bethoxazin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bethoxazin |
| CAS | 163269-30-5 |
| Molekylformel | C11 H9 N O2 S2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 3-(Benzo[b]thien-2-yl)-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazine 4-oxide, Bethogard, Bethoguard, Bethoxazin, Microban Additive GBF |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9NO2S2/c13-16-6-5-14-12-11(16)10-7-8-3-1-2-4-9(8)15-10/h1-4,7H,5-6H2 |
| LEDER | O=S1CCON=C1c2cc3ccccc3s2 |
| IUPAC-namn | 3-(1-benzothiophen-2-yl)-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazine 4-oxide |
| Molekylvikt (g/mol) | 251.32 |