Läs mer
BETP, MedChemExpress
Beskrivning
BETP is an agonist of glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor, with EC50s of 0.66 and 0.755 μM for human and rat GLP-1 receptor, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BETP |
| CAS | 1371569-69-5 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H17F3N2O2S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (61.51 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | FC(C1=CC(C2=CC=CC(OCC3=CC=CC=C3)=C2)=NC(S(CC)=O)=N1)(F)F |
| Molekylvikt (g/mol) | 406.42 |
| Formel vikt | 406.42 |
| Visa mer |