missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Betrixaban, MedChemExpress

Produktkod. 16486477
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16486477 5 mg
16484816 100 mg
16460137 50 mg
16423758 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16486477 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY102685mg

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Betrixaban (PRT054021) is a highly potent, selective, and orally efficacious factor Xa (fXa) inhibitor with an IC50 of 1.5 nM. Betrixaban shows antithrombotic effect.

Betrixaban (PRT054021) is a highly potent, selective, and orally efficacious factor Xa (fXa) inhibitor with an IC50 of 1.5 nM. Betrixaban shows antithrombotic effect.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Betrixaban
CAS 330942-05-7
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H22ClN5O3
Kvantitet 5 mg
Synonym PRT054021
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (55.32 mM; Need ultrasonic)
LEDER N=C(N(C)C)C(C=C1)=CC=C1C(NC2=CC=C(OC)C=C2C(NC(C=C3)=NC=C3Cl)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 451.91
Formel vikt 451.91
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.