missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Betrixaban, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Betrixaban |
| CAS | 330942-05-7 |
| Molekylformel | C23H22ClN5O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N-(5-Chloro-2-pyridinyl)-2-[[4-[(dimethylamino)iminomethyl]benzoyl]amino]-5-methoxybenzamide, PRT 054021 |
| InChI formel | InChI=1S/C23H22ClN5O3/c1-29(2)21(25)14-4-6-15(7-5-14)22(30)27-19-10-9-17(32-3)12-18(19)23(31)28-20-11-8-16(24)13-26-20/h4-13,25H,1-3H3,(H,27,30)(H,26,28,31) |
| LEDER | COc1ccc(NC(=O)c2ccc(cc2)C(=N)N(C)C)c(c1)C(=O)Nc3ccc(Cl)cn3 |
| IUPAC-namn | N-(5-chloropyridin-2-yl)-2-[[4-(N,N-dimethylcarbamimidoyl)benzoyl]amino]-5-methoxybenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 451.91 |
| Formel vikt | 451.1411 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?