Läs mer
Betulin, 95,2 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11368589 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11368589 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11368589 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210100601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1560.00 SEK
    1483.91 SEK / 1g
    Save 76.09 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Betulin
CAS 473-98-3
Färg Vitt
Analysprocentintervall 95.2%
Molekylformel C30H50O2
Kvantitet 1 g
Synonym betulin, betulinol, betuline, trochol, betulol, lup-20 29-ene-3b,28-diol, lup-20 29-ene-3beta,28-diol, unii-6w70hn7x7o, lup-20 30-ene-3beta,28-diol, lup-20 29-ene-3,28-diol, 3beta
InChI-nyckel FVWJYYTZTCVBKE-ROUWMTJPSA-N
LEDER CC(=C)C1CCC2(C1C3CCC4C5(CCC(C(C5CCC4(C3(CC2)C)C)(C)C)O)C)CO
IUPAC-namn (1R,3aS,5aR,5bR,7aR,9S,11aR,11bR,13aR,13bR)-3a-(hydroximetyl)-5a,5b,8,8,11a-pentametyl-1-pr op-1-en-2-yl-1,2,3,4,5,6,7,7a,9,10,11,11b,12,13,13a,13b-hexadekahydrocyklopenta[a]krysen-9-ol
Molekylvikt (g/mol) 442.728
PubChem CID 72326
ChEBI CHEBI:3086
Formel vikt 442.7
Fysisk form Pulver