Läs mer
Betulin, MedChemExpress
Beskrivning
Betulin (Trochol), is a sterol regulatory element-binding protein (SREBP) inhibitor with an IC50 of 14.5 μM in K562 cell line.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Betulin |
| CAS | 473-98-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C30H50O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Trochol |
| Löslighetsinformation | DMSO : 3.33 mg/mL (7.52 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | C=C(C)[C@@H]1CC[C@]2(CO)CC[C@@]3(C)[C@]4(C)CC[C@@]5([H])C(C)(C)[C@@H](O)CC[C@]5(C)[C@@]4([H])CC[C@]3([H])[C@]21[H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 442.72 |
| Visa mer |