Läs mer
Betulin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Betulin |
| CAS | 473-98-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C30 H50 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Lup-20(29)-ene-3β,28-diol, Lup-20(30)-ene-3β,28-diol, 3aH-Cyclopenta[a]chrysene, lup-20(29)-ene-3,28-diol deriv., (+)-Betulin, 3,28-Dihydroxy-lupeol, 3β,28-Dihydroxylup-20(29)-ene, Betulin, Betuline, Betulinic alcohol, Betulinol, Betulol, NSC 4644, Trochol |
| InChI formel | InChI=1S/C30H50O2/c1-19(2)20-10-15-30(18-31)17-16-28(6)21(25(20)30)8-9-23-27(5)13-12-24(32)26(3,4)22(27)11-14-29(23,28)7/h20-25,31-32H,1,8-18H2,2-7H3/t20-,21+,22-,23+,24-,25+,27-,28+,29+,30+/m0/s1 |
| LEDER | CC(=C)[C@@H]1CC[C@]2(CO)CC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]12 |
| IUPAC-namn | (1R,3aS,5aR,5bR,7aR,9S,11aR,11bR,13aR,13bR)-3a-(hydroxymethyl)-5a,5b,8,8,11a-pentamethyl-1-prop-1-en-2-yl-1,2,3,4,5,6,7,7a,9,10,11,11b,12,13,13a,13b-hexadecahydrocyclopenta[a]chrysen-9-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 442.72 |
| Visa mer |