Läs mer
Betulinic acid, MedChemExpress
Produktkod. p-200098394
Encompass_Preferred
Kvantitet:
100 mg
200 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
200mg
500mg
Produktkod. 16481576
Brand: Medchem Express HY10529
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Betulinic acid is a natural pentacyclic triterpenoid, acts as a eukaryotic topoisomerase I inhibitor, with an IC50 of 5 μM, and possesses anti-HIV, anti-malarial, anti-inflammatory and anti-tumor properties.
Betulinic acid is a natural pentacyclic triterpenoid, acts as a eukaryotic topoisomerase I inhibitor, with an IC50 of 5 μM, and possesses anti-HIV, anti-malarial, anti-inflammatory and anti-tumor properties.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Betulinic acid
CAS 472-15-1
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C30H48O3
Kvantitet 500 mg
Synonym Lupatic acid Betulic acid
Löslighetsinformation DMSO : 35.71 mg/mL (78.19 mM; Need ultrasonic)
LEDER [H][C@@]12CC[C@@]3(C)[C@]4(C)CC[C@]5(C(O)=O)[C@@]([C@H](C(C)=C)CC5)([H])[C@@](CC[C@@]([H])3[C@@]1(C)CC[C@H](O)C2(C)C)4[H]
Molekylvikt (g/mol) 456.7
Formel vikt 456.7
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.