Läs mer
Tocris Bioscience™ Betulinic acid
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18084452
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18084452 10 mg
18034982 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18084452 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 3906/10
Fyll på lagret och spara i sommar
Använd kampanjkoden 27950
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-09-2026
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Antitumor and anti-HIV agent; activates NF-κB. Also TGR5 agonist
Betulinic acid is a natural triterpenoid that displays anti-HIV and antitumor activity. Induces the production of reactive oxygen species (ROS) and activates NF-κB. Also a GPBA receptor partial agonist (EC50 = 1.04 μM, efficacy 83%). Betulinic acid suppresses areobic glycolysis by regulating the Cav-1/NF-κB/c-Myc pathway in and inhibits growth in breast cancer cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 472-15-1
Molekylformel C30H48O3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Betulinic acid
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 456.7
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 456.711