Läs mer
Betulinsyra, TRC
Produktkod. 30011166
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011166 1 g
30012281 100 mg
30009243 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011166 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB3302501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 472-15-1
Molekylformel C30 H48 O3
Molekylvikt (g/mol) 456.7
Synonym (3β)-3-Hydroxy-lup-20(29)-en-28-oic acid, Lup-20(29)-en-28-oic acid, 3β-hydroxy- (8CI), Mairin (6CI,7CI), 3aH-Cyclopenta[a]chrysene, lup-20(29)-en-28-oic acid deriv., (+)-Betulinic acid, 3β-Hydroxylup-20(29)-en-28-oic acid, Betulic acid, Betulinic acid, Lupatic acid, NSC 113090, β-Betulinic acid
IUPAC-namn (1R,3aS,5aR,5bR,7aR,9S,11aR,11bR,13aR,13bR)-9-hydroxy-5a,5b,8,11a-pentametyl-1-prop-1-en-2-yl-1,2,3,4,5,6,7,7a,9,10,11,11b,12,13,13a,13b-hexadekahydrocyklopenta[a]krysen-3a-karboxylsyra
LEDER CC(=C)[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]12)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Betulinic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C30H48O3/c1-18(2)19-10-15-30(25(32)33)17-16-28(6)20(24(19)30)8-9-22-27(5)13-12-23(31)26(3,4)21(27)11-14-29(22,28)7/h19-24,31H,1,8-17H2,2-7H3,(H,32,33)/t19-,20+,21-,22+,23-,24+,27-,28+,29+,30-/m0/s1
Formel vikt 456.3603
Procent renhet >95%