Läs mer
MedChemExpress Betulonic acid
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvikt (g/mol) | 454.68 g/mol |
| Frakt skick | Room temperature |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 4481-62-3 |
| Produkttyp | Natural Products |
| Renhet | 98.0% |
| Löslighet | DMSO : 6.67 mg/mL (14.67 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Betunolic acid∣ Liquidambaric acid∣ (+)-Betulonic acid |
| Mål | Parasite∣HSV |
| Visa mer |