Beskrivning
- Strömförsörjningsenhet för Buerkle™ AccuOne/EnergyOne
- Strömförsörjning via 230V nätaggregat
- Internationell kontaktadapter ingår i leveransen
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Accu/EnergyOne Barrel Pump |
| Spänning | 230 V |
| Beskrivning | Strömförsörjningsenhet inkl. Kontakter för Accu/EnergyOne |
| Inkluderar | EU, UK, US, AU plug |
| Vikt (metrisk) | 0,01 kg |
| Produkttyp | Strömförsörjningsenhet |