Läs mer
Saint-Gobain Bev-A-Line IV-slang
Produktkod. 11703139
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
3,2 mm
12,8 mm
19,2 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
6,4 mm
19,2 mm
25,4 mm
Maximalt tryck:
39 psi
5,0 bar, 72 psi
50 psi
Tjocklek (metrisk):
1,6 mm
3,2 mm
6,35 mm
Förpackningsstorlek:
15m
Paket med 15
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre Maximalt tryck Tjocklek (metrisk) unitSize
11703139 3,2 mm 6,4 mm 5,0 bar, 72 psi 1,6 mm 15m
11793119 12,8 mm 19,2 mm 50 psi 6,35 mm 15m
11703129 19,2 mm 25,4 mm 39 psi 3,2 mm Paket med 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Undvik användning med starka lösningsmedel
Produktkod. 11703139 Leverantör Saint-Gobain Leverantörsnummer 0649012
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Undvik användning med starka lösningsmedel
Foder av polyeten med skal av etylvinylacetat. Saint Gobain Performance Plastics™ Bev-A-Line IV-slangar innehåller inga mjukgörare och är säkra för mat, dryck, droger, laboratorier och allmänt bruk men ändå mycket billigare än PTFE-slangar. Säker för de flesta alkoholer; Undvik användning med starka lösningsmedel.
  • Säker för mat, dryck, droger, labb och allmänt bruk
  • Mer prisvärd än PTFE-slangar
  • Säker för de flesta alkoholer
  • Foder av polyeten med skal av etylvinylacetat
  • Innehåller inga mjukgörare
  • Ogiftig och icke-hemolytisk
  • Värmebindbar
  • Genomskinligt
  • Temperaturområde:– 30 till 160 °F (– 51 till 71 °C)
  • Sterilisera: Med etylenoxid eller torr värme
  • Certifiering: Hartset är FDA-kompatibelt (foder: 21 CFR 177.1520; skal 21 CFR 177.1350). Möter USP Klass VI, USDA och National Formulary krav.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA, USP , USDA, National Formulary
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 3,2 mm
Diameter (metrisk) Yttre 6,4 mm
Total längd (metrisk) 15.2 m
Tjocklek (metrisk) 1,6 mm
För användning med (applikation) Säker för mat, dryck, droger, labb och allmänt bruk - tål högre temperaturer än Bev-A-Line™ IV-slang, säker för de flesta alkoholer, undvik starka lösningsmedel
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Förpackningsmängd 1 vardera
Sterilitet Sterila
Färg Genomskinligt
Flexibilitet Halvstyv
Maximalt tryck 5,0 bar, 72 psi
Max. Driftstemperatur (metrisk) 71 °C