Läs mer
Saint-Gobain Bev-A-Line IV-slang
Beskrivning
- Säker för mat, dryck, droger, labb och allmänt bruk
- Mer prisvärd än PTFE-slangar
- Säker för de flesta alkoholer
- Foder av polyeten med skal av etylvinylacetat
- Innehåller inga mjukgörare
- Ogiftig och icke-hemolytisk
- Värmebindbar
- Genomskinligt
- Temperaturområde:– 30 till 160 °F (– 51 till 71 °C)
- Sterilisera: Med etylenoxid eller torr värme
- Certifiering: Hartset är FDA-kompatibelt (foder: 21 CFR 177.1520; skal 21 CFR 177.1350). Möter USP Klass VI, USDA och National Formulary krav.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA, Hartset är FDA-kompatibelt (foder: 21 CFR 177.1520; skal 21 CFR 177.1350), USP-klass VI, USDA, Nationella formulärkrav |
| Diameter (metrisk) Inre | 12,8 mm |
| Material | Bev-A-Line |
| Diameter (metrisk) Yttre | 19,2 mm |
| Total längd (metrisk) | 15.2 m |
| Tjocklek (metrisk) | 6,35 mm |
| För användning med (applikation) | Säker för mat, dryck, droger, labb och allmänt bruk |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -51 °C |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Sterilitet | Sterila |
| Visa mer |