Learn More
Saint-Gobain Bev-A-Line V Slang
Product Code. 11745289
Change view
Click to view available options
Diameter (metrisk) Inre:
1,6 mm
9,6 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
4,8 mm
12,8 mm
Tjocklek (metrisk):
1,6 mm
16,6 mm
Unit Size:
15m
Paket med 15
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre Tjocklek (metrisk) unitSize
11745289 1,6 mm 4,8 mm 1,6 mm Paket med 15
11763119 9,6 mm 12,8 mm 16,6 mm 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11745289 Supplier Saint-Gobain Supplier No. 0649110
Only null left
Add to basket
Add to basket
Säker för mat, dryck, droger, labb och allmänt bruk. Saint Gobain Performance Plastics™ Bev-A-Line™ V Slangen tål högre temperaturer än Bev-A-Line™ IV-slang. Säker för de flesta alkoholer; undvika starka lösningsmedel.
  • Värmebindbar, genomskinlig slang
  • Inga mjukgörare
  • Säker för mat, dryck, droger, labb och allmänt bruk
  • Mer prisvärd än PTFE-slangar
  • Hartset är FDA-kompatibelt (foder: 21 CFR 177.1520; skal 21 CFR 177.1350)
  • Möter USP Klass VI, USDA och National Formulary krav
  • Sterilisera med etylenoxid eller torr värme
  • Undvik användning med starka lösningsmedel
Specifications
Certifikat och efterlevnad FDA, USP , USDA, National Formulary
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 1,6 mm
Diameter (metrisk) Yttre 4,8 mm
Total längd (metrisk) 15.2 m
Tjocklek (metrisk) 1,6 mm
För användning med (applikation) Säker för mat, dryck, droger, labb och allmänt bruk - tål högre temperaturer än Bev-A-Line™ IV-slang, säker för de flesta alkoholer, undvik starka lösningsmedel
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Förpackningsmängd 1 vardera
Sterilitet Sterila
Färg Genomskinligt
Flexibilitet Halvstyv
Maximalt tryck 6,3 bar, 91 psi
Max. Driftstemperatur (metrisk) 93 °C