Läs mer
Saint-Gobain Bev-A-Line XX slangar
Diameter (metrisk) Inre:
4,2 mm
6,4 mm
9,5 mm
Förpackningsstorlek:
150m
75m
Paket med 150
Beskrivning
- Värmebindbar, genomskinlig slang
- Inga mjukgörare
- Säker för mat, dryck, droger, labb och allmänt bruk
- Mer prisvärd än PTFE-slangar
- Hartset är FDA-kompatibelt (foder: 21 CFR 177.1520; skal 21 CFR 177.1350)
- Möter USP Klass VI, USDA och National Formulary krav
- Sterilisera med etylenoxid eller torr värme
- Undvik användning med starka lösningsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA, USP , USDA, National Formulary |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 6,4 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 9.6 mm |
| Total längd (metrisk) | 150 m |
| Tjocklek (metrisk) | 1.6 mm |
| För användning med (applikation) | Säker för mat, dryck, droger, labb och allmänt bruk - tål högre temperaturer än Bev-A-Line™ IV-slang, säker för de flesta alkoholer, undvik starka lösningsmedel |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -51 °C |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Sterilitet | Sterila |
| Visa mer |