Läs mer
MedChemExpress Bevacizumab
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | VEGF |
| Kvantitet | 5 mg |
| Målarter | Human |
| Innehåll och lagring | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Produkttyp | Inhibitory Antibodies |
| Frakt skick | Room temperature |
| CAS | 216974-75-3 |
| Renhet eller kvalitetsklass | 97.7% |