Läs mer
Bevantolol hydroklorid, Thermo Scientific™
Produktkod. 17372501 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17372501 250 mg
17362501 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17372501 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 468872500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 42864-78-8
Molekylformel C20H28ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 381.90
MDL-nummer 00941389
InChI-nyckel FJTKCFSPYUMXJB-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-namn väte 1-{[2-(3,4-dimetoxifenyl)etyl]amino}-3-(3-metylfenoxi)propan-2-olklorid
LEDER [H+].[Cl-].COC1=CC=C(CCNCC(O)COC2=CC=CC(C)=C2)C=C1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bevantolol hydrochloride
Förpackning Glasflaska
Analyscertifikat Available
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Titration Argentometric
Fysisk form Pulver
Koncentration 97.5% to 102.5%
Färg Vitt till gult till beige
Smältpunkt 225°C to 228°C
Merck Index 1194
Löslighet Slightly soluble in water; Soluble in methanol and chloroform; Insoluble in ether, ethyl acetate and hexane
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 381.9