missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bevenopran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bevenopran |
| CAS | 676500-67-7 |
| Molekylformel | C20H26N4O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 5-[2-Methoxy-4-[[[2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethyl]amino]methyl]phenoxy]pyrazinecarboxamide, CB 5945 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26N4O4/c1-26-18-10-15(11-22-7-4-14-5-8-27-9-6-14)2-3-17(18)28-19-13-23-16(12-24-19)20(21)25/h2-3,10,12-14,22H,4-9,11H2,1H3,(H2,21,25) |
| LEDER | COc1cc(CNCCC2CCOCC2)ccc1Oc3cnc(cn3)C(=O)N |
| IUPAC-namn | 5-[2-methoxy-4-[[2-(oxan-4-yl)ethylamino]methyl]phenoxy]pyrazine-2-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 386.44 |
| Formel vikt | 386.1954 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?