Läs mer
Bevirimat, MedChemExpress
Produktkod. 16491528
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16491528 5 mg
16449128 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16491528 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0842
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Bevirimat (PA-457; MPC-4326; YK FH312) is an anti-HIV drug derived from a betulinic acid-like compound; is believed to inhibit HIV by a novel mechanism, so-called maturation inhibition.
Bevirimat (PA-457
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bevirimat
Fysisk form Solid
CAS 174022-42-5
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C36H56O6
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym PA-457 MPC-4326 YK FH312
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (85.49 mM)
LEDER OC([C@]1(CC[C@H]2C(C)=C)[C@@]2([H])[C@](CC[C@@]3([H])[C@]4(CC[C@]5([H])[C@@]3(CC[C@H](OC(CC(C)(C)C(O)=O)=O)C5(C)C)C)C)([H])[C@@]4(C)CC1)=O
Molekylvikt (g/mol) 584.83
Formel vikt 584.83
Procent renhet 98.0%