Läs mer
Bevirimat, TRC
Produktkod. 17978524
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17978524 25 mg -
17989574 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17978524 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB33470025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 174022-42-5
Molekylformel C36 H56 O6
Molekylvikt (g/mol) 584.83
Synonym 3-O-(3',3'-Dimethylsuccinyl)betulinic acid, Bevirimat, FH 11327, O-(3,3-Dimethylsuccinyl)betulinic Acid, PA 457, YK FH312
IUPAC-namn (3aS,5aR,5bR,7aR,9S,11aR,11bR,13aR,13bR)-9-(3-karboxy-3-metyl-butanoyl)oxy-1-isopropenyl-5a,5b,8,11a-pentametyl-1,2,3,4,5,6,7,7a,9,10,11,11b,12,13,13a,13b-hexadekahydrocykloopenta[a]krysen-3a-karboxylsyra
LEDER CC(=C)C1CC[C@@]2(CC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](OC(=O)CC(C)(C)C(=O)O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]12)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bevirimat
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C36H56O6/c1-21(2)22-12-17-36(30(40)41)19-18-34(8)23(28(22)36)10-11-25-33(7)15-14-26(42-27(37)20-31(3,4)29(38)39)32(5,6)24(33)13-16-35(25,34)9/h22-26,28H,1,10-20H2,2-9H3,(H,38,39)(H,40,41)/t22?,23-,24+,25-,26+,28-,33+,34-,35-,36+/m1/s1
Formel vikt 584.4077