missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
BEX4 Antibody, DyLight 680, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-98166FR
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
BEX4 Polyclonal antibody specifically detects BEX4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| BEX4 | |
| Polyclonal | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| 56271 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| DyLight 680 | |
| BEX family member 4, BEX1-like protein 1, BEXL1, brain expressed X-linked-like 1, brain expressed, X-linked 4, Brain-expressed X-linked protein 4, FLJ10097, NADE3, Nerve growth factor receptor-associated protein 3, protein BEX4 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human BEX4 fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering