Läs mer
Bexaroten, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Bexaroten används som en syntetisk retinoidanalog med specifik affinitet för retinoid X-receptorn, ett antineoplastiskt ämne, redan godkänt som ett oralt antineoplastiskt medel för kutan T-cellslymfom och undersöks mot andra cancerformer. En studie har visat att bexaroten i en musmodell med Alzheimers sänkte den mest giftiga formen av β-amyloidpeptid och ökade kognitiv förmåga.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Bexaroten används som en syntetisk retinoidanalog med specifik affinitet för retinoid X-receptorn, ett antineoplastiskt ämne, som redan är godkänt som ett oralt antineoplastiskt medel för kutan T-cellslymfom och undersöks mot andra cancerformer. En studie har visat att bexaroten i en musmodell för Alzheimers′sänkte den mest giftiga formen av βamyloidpeptid och ökade kognitiv förmåga.
Löslighet
Lösligt i DMSO och etanol
Anteckningar
Förvara i svala, torra förhållanden i väl förslutna behållare. Håll behållaren tätt stängd.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bexarotene |
| Smältpunkt | 220 °C till 225 °C |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 100 mg |
| Merck Index | 14,1194 |
| Löslighetsinformation | Lösligt i DMSO och etanol |
| Formel vikt | 348.48 |
| Procent renhet | ≥99% |
| Fysisk form | Pulver |
RUO– Endast forskningsanvändning