Läs mer
Bexaroten, TRC
Produktkod. 30345269
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30345269 50 mg
1 options
Produktkod. 30345269 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB33675050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bexarotene
CAS 153559-49-0
Molekylformel C24 H28 O2
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C24H28O2/c1-15-13-20-21(24(5,6)12-11-23(20,3)4)14-19(15)16(2)17-7-9-18(10-8-17)22(25)26/h7-10,13-14H,2,11-12H2,1,3-6H3,(H,25,26)
LEDER Cc1cc2c(cc1C(=C)c3ccc(cc3)C(=O)O)C(C)(C)CCC2(C)C
IUPAC-namn 4-[1-(3,5,5,8,8-pentametyl-6,7-dihydronafthal-2-yl)etenyl] bensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 348.48
Formel vikt 348.2089