Läs mer
Bexaroten, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bexarotene |
| CAS | 153559-49-0 |
| Molekylformel | C24 H28 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H28O2/c1-15-13-20-21(24(5,6)12-11-23(20,3)4)14-19(15)16(2)17-7-9-18(10-8-17)22(25)26/h7-10,13-14H,2,11-12H2,1,3-6H3,(H,25,26) |
| LEDER | Cc1cc2c(cc1C(=C)c3ccc(cc3)C(=O)O)C(C)(C)CCC2(C)C |
| IUPAC-namn | 4-[1-(3,5,5,8,8-pentametyl-6,7-dihydronafthal-2-yl)etenyl] bensoesyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 348.48 |
| Formel vikt | 348.2089 |